Silbertrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Silbersalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85325-25G 85325-5G
SIAL85325-25GEA 192 EUR
SIAL85325-25G SIAL85325-5G
Silbertrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Silbertrifluormethansulfonat
Formel: CAgF₃O₃S
Molecular Weight: 256.94 g/mol
Schmelzpunkt: 356
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8 III