1,4-Diiodbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,4-Tetramethylendiiodid, Tetramethylendiiodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D122602-100G D122602-25G
SIALD122602-100GEA 504 EUR
SIALD122602-100G SIALD122602-25G
1,4-Diiodbutan, Sigma-Aldrich®
1,4-Diiodbutan
Formel: C₄H₈I₂
Molecular Weight: 309,92 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,8 °C
Dichte: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001099
CAS-Nummer: 628-21-7
EINECS: 211-032-1