1-Ioddodecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dodecyliodid, Lauryliodid, 1-Dodecyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238260-100G 238260-25G
SIAL238260-100GEA 134 EUR
SIAL238260-100G SIAL238260-25G
1-Ioddodecan, Sigma-Aldrich®
1-Ioddodecan
Formel: C₁₂H₂₅I
Molecular Weight: 296,24 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,2015 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001088
CAS-Nummer: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1