1-Iodhexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Hexyliodid, Hexyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
238287-100G 238287-25G
SIAL238287-100GEA 86.8 EUR
SIAL238287-100G SIAL238287-25G
1-Iodhexan, Sigma-Aldrich®
1-Iodhexan
Formel: C₆H₁₃I
Molecular Weight: 212,07 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001102
CAS-Nummer: 638-45-9
EINECS: 211-339-0
UN: 3082
ADR: 9,III