1-Iodpentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Pentyliodid, Pentyliodid, Amyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241946-100G 241946-25G
SIAL241946-100GEA 55.4 EUR
SIAL241946-100G SIAL241946-25G
1-Iodpentan, Sigma-Aldrich®
1-Iodpentan
Formel: C₅H₁₁I
Molecular Weight: 198,05 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85,6 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001100
CAS-Nummer: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III