2-Iodbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: sec-Butyliodid, 2-Butyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244325-100G 244325-5G
SIAL244325-100GEA 89.6 EUR
SIAL244325-100G SIAL244325-5G
2-Iodbutan, Sigma-Aldrich®
2-Iodbutan
Formel: C₄H₉I
Molecular Weight: 184,02 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 1,6263 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001072
CAS-Nummer: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01573