2-Iodpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
148938-100G
148938-500G
148938-5G
SIAL148938-100GEA
50.6
EUR
SIAL148938-100G
SIAL148938-500G
SIAL148938-5G
2-Iodpropan, Sigma-Aldrich®
2-Iodpropan
Formel:
C₃H₇I Molecular Weight: 169.99 g/mol Siedepunkt: 90 Schmelzpunkt: 2,8 Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001071 CAS-Nummer: 75-30-9 EINECS: 200-859-3 UN: 2392 ADR: 3 III Merck Index: 13,05234 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...