Iodethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I7780-100G I7780-500G I7780-5G
SIALI7780-100GEA 45.4 EUR
SIALI7780-100G SIALI7780-500G SIALI7780-5G
Iodethan, Sigma-Aldrich®
Iodethan
Formel: C₂H₅I
Molecular Weight: 155.97 g/mol
Siedepunkt: 72
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 1.936 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001091
CAS-Nummer: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03846