Iodmethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
289566-100G
289566-500G
SIAL289566-100GEA
105
EUR
SIAL289566-100G
SIAL289566-500G
Iodmethan, Sigma-Aldrich®
Iodmethan
Formel:
CH₃I Molecular Weight: 141,94 g/mol Siedepunkt: 42,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –66 °C Dichte: 2,279 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001073 CAS-Nummer: 74-88-4 EINECS: 200-819-5 UN: 2644 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06161 |