Iodacetonitril 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Iodoacetonitrile
122290050 122290250
ACRO122290050EA 102 EUR
ACRO122290050 ACRO122290250
Iodacetonitril 95%
Iodacetonitril
Formel: C₂H₂IN
Molecular Weight: 166.95 g/mol
Siedepunkt: 182…184 °C (720 mmHg)
Dichte: 2.3 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001886
CAS-Nummer: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN: 3276
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %