Iodacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Iodoacetonitrile
001086-25G
001086-100G
FLUO001086-25GEA
317
EUR
FLUO001086-25G
FLUO001086-100G
Iodacetonitril
Iodacetonitril
Formel:
C₂H₂IN Molecular Weight: 166.95 g/mol Siedepunkt: 182 Dichte: 2.3065 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001886 CAS-Nummer: 624-75-9 EINECS: 210-860-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |