Iodacetamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Iodessigsäureamid
122270050 122270250 122271000 122275000
ACRO122270050EA 31.4 EUR
ACRO122270050 ACRO122270250 ACRO122271000 ACRO122275000
Iodacetamid 98%
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molecular Weight: 184.96 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: >90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2923
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex I)