Iodacetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Iodessigsäureamid
MQ300
I1149-100G I1149-25G I1149-5G
SIALI1149-100GEA 1210 EUR
SIALI1149-100G SIALI1149-25G SIALI1149-5G
Iodacetamid, Sigma-Aldrich®
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molecular Weight: 184.96 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III