Iodacetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Iodessigsäureamid
MQ300
I6125-25G
I6125-100G
I6125-10G
I6125-1KG
I6125-5G
SIALI6125-25GEA
141
EUR
SIALI6125-25G
SIALI6125-100G
SIALI6125-10G
SIALI6125-1KG
SIALI6125-5G
Iodacetamid, Sigma-Aldrich®
Iodacetamid
Formel:
ICH₂CONH₂ Molecular Weight: 184.96 g/mol Siedepunkt: 266 Schmelzpunkt: 91…94 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008028 CAS-Nummer: 144-48-9 EINECS: 205-630-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |