N,N-Dimethylformamiddipropylacetal ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1-Dipropoxytrimethylamin
L00643.09 L00643.18
L00643.09EA 40.5 EUR
L00643.09 L00643.18
N,N-Dimethylformamiddipropylacetal ≥97%
N,N-Dimethylformamiddipropylacetal
Purity: 97% CAS No.: 6006-65-1 Molecular Formula: C9H21NO2 Formula Weight: 175.27 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.4088 Boiling Point: 67-68°/14mm Beilstein Reference: 1098524 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009374
Formel: C₉H₂₁NO₂
Molecular Weight: 175,27 g/mol
Siedepunkt: 67…68 °C (14 mmHg)
Dichte: 0,854
Flammpunkt: 46 °C (115 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009374
CAS-Nummer: 6006-65-1
EINECS: 227-855-4
ADR: 3,III