N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1-Di-tert-butoxytrimethylamin, 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamin
L00431.06
L00431.14
L00431.06EA
101
EUR
L00431.06
L00431.14
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal tech. 90%, technische Qualität
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal
Purity: 90%
CAS No.: 36805-97-7
Molecular Formula: C11H25NO2
Formula Weight: 203.33
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 75-77°/12mm
Beilstein Reference: 969629
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015002
Formel:
C₁₁H₂₅NO₂ Molecular Weight: 203.32 g/mol Siedepunkt: 75…77 °C (12 mmHg) Dichte: 0.850 Flammpunkt: 33 °C (91 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015002 CAS-Nummer: 36805-97-7 EINECS: 253-222-7 UN: 1993 ADR: 3 III |