N,N-Dimethylformamiddiethylacetal 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1-Diethoxytrimethylamin
L00205.09 L00205.18
L00205.09EA 33.1 EUR
L00205.09 L00205.18
N,N-Dimethylformamiddiethylacetal 95%
N,N-Dimethylformamiddiethylacetal
Purity: 95% CAS No.: 1188-33-6 Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 147.22 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3990 Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 741889 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009227
Formel: C₇H₁₇NO₂
Molecular Weight: 147,22 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C
Dichte: 0,859
Flammpunkt: 17 °C (62 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009227
CAS-Nummer: 1188-33-6
EINECS: 214-707-9
ADR: 3,II