N,N-Dimethylformamiddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1-Diethoxytrimethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
40252-100ML-F
SIAL40252-100ML-FEA 240 EUR
SIAL40252-100ML-F
N,N-Dimethylformamiddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddiethylacetal
Formel: C₇H₁₇NO₂
Molecular Weight: 147,22 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009227
CAS-Nummer: 1188-33-6
EINECS: 214-707-9