N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1-Dimethoxytrimethylamin
A15350.22
A15350.14
A15350.36
A15350.22EA
160
EUR
A15350.22
A15350.14
A15350.36
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ≥97%
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Purity: 97%
CAS No.: 4637-24-5
Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH3)2
Formula Weight: 119.16
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.3972
Melting Point: -85°
Boiling Point: 102-104°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008482
Formel:
C₅H₁₃NO₂ Molecular Weight: 119,16 g/mol Siedepunkt: 102…104 °C Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 0,897 Flammpunkt: 7 °C (45 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008482 CAS-Nummer: 4637-24-5 EINECS: 225-063-3 ADR: 3,II |