N,N-Dimethylformamiddimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,1-Dimethoxytrimethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03068.0025 8.03068.0100 8.03068.0500 8.03068.0001
8.03068.0025EA 51.1 EUR
8.03068.0025 8.03068.0100 8.03068.0500 8.03068.0001
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Molecular Weight: 119,16 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008482
CAS-Nummer: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 119.16 g/mol
Boiling Point 107 - 108 °C
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.3972 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 17.7 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 155 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid