N,N-Dimethylformamiddimethylacetal zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,1-Dimethoxytrimethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394963-10X1ML 394963-5ML
394963-10X1MLEA 319 EUR
394963-10X1ML 394963-5ML
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Molecular Weight: 119.16 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C (720 mmHg) (Lit.)
Dichte: 0.897 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 5 °C
MDL: MFCD00008482
CAS-Nummer: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ad50eb626c60abf02c1fc2f85995b921dba2ff&vid=bd422af330319dfcfd6b69c9a73c4bfd805d104c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE COLORLESS LIQUID
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
GAS LIQUID CA. 95%
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable