Triethanolamin (Trolamin, TEA) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,2',2''-NitrilotriethanolTris-(2-hydroxyethyl)amin
ACRO139560251EA 637 EUR
ACRO139560251 ACRO139560025 ACRO139560010 ACRO139561000
Triethanolamin (Trolamin, TEA) 97%
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,1245 g/cm³
Flammpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/12/2297512.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA