Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin
L04486.22
L04486.36
L04486.0E
L04486.22EA
23.9
EUR
L04486.22
L04486.36
L04486.0E
Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥98%
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Purity: 98+%
CAS No.: 102-71-6
Molecular Formula: C6H15NO3
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 185°(365°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 19-21°
Boiling Point: 206-207°/15mm
Beilstein Reference: 1699263
Merck Reference: 14,9665
MDL No.: MFCD00002855
Formel:
C₆H₁₅NO₃ Molecular Weight: 149,19 g/mol Siedepunkt: 206…207 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 19…21 °C Dichte: 1,124 Flammpunkt: 185 °C (365 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002855 CAS-Nummer: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 14,9665 |