Triethanolamin (Trolamin, TEA), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2',2''-NitrilotriethanolTris-(2-hydroxyethyl)amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL16303-30KG-REA 726 EUR
SIAL16303-30KG-R SIAL16303-2.5L-R SIAL16303-1L-R
Triethanolamin (Trolamin, TEA), Sigma-Aldrich®
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,6 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 12,09798
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/12/2297512.jpg