Triethanolamin (Trolamin, TEA) analytisches Reagens, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08379.0250 1.08379.1000 1.08379.9025
1.08379.0250EA 55.2 EUR
1.08379.0250 1.08379.1000 1.08379.9025
Triethanolamin (Trolamin, TEA) analytisches Reagens, Millipore®
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molecular Weight: 149.19 g/mol
Siedepunkt: 335.4
Schmelzpunkt: 21.6
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM