Triethanolamin (Trolamin, TEA), EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22341.5000 8.22341.9026
8.22341.5000EA 235 EUR
8.22341.5000 8.22341.9026
Triethanolamin (Trolamin, TEA), EMPLURA®, Supelco®
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,6 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM