N,N-Dimethylethylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Dimethylamino)ethylamin, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethan, 2-Dimethylaminoethylamin, unsym. Dimethylethylendiamin, asym. Dimethylethylendiamin, 2-Aminoethyldimethylamin
B20182.18
B20182.22
B20182.30
B20182.18EA
39.5
EUR
B20182.18
B20182.22
B20182.30
N,N-Dimethylethylendiamin 97%
N,N-Dimethylethylendiamin
Purity: 97%
CAS No.: 108-00-9
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point:
Formel:
C₄H₁₂N₂ Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 107 °C Schmelzpunkt: < –70 °C Dichte: 0,810 Flammpunkt: 12 °C (53 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008175 CAS-Nummer: 108-00-9 EINECS: 203-541-2 ADR: 3,II |