N,N-Dimethylethylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-(Dimethylamino)ethylamin, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethan, 2-Dimethylaminoethylamin, unsym. Dimethylethylendiamin, asym. Dimethylethylendiamin, 2-Aminoethyldimethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03779.0100 8.03779.9022
8.03779.0100EA 63.6 EUR
8.03779.0100 8.03779.9022
N,N-Dimethylethylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: ∼106 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008175
CAS-Nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 12.5 °C
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C