N,N-Dimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-(Dimethylamino)ethylamin, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethan, 2-Dimethylaminoethylamin, unsym. Dimethylethylendiamin, asym. Dimethylethylendiamin, 2-Aminoethyldimethylamin
39030-100ML 39030-500ML
SIAL39030-100MLEA 131 EUR
SIAL39030-100ML SIAL39030-500ML
N,N-Dimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: ∼106 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008175
CAS-Nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2