N,N,N'-Trimethylethylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Dimethylamino)-2-(methylamino)ethanDimethyl(2-(methylamino)ethyl)amin
ACRO366910250EA 271 EUR
ACRO366910250 ACRO366911000 ACRO366910050
N,N,N'-Trimethylethylendiamin 97%
N,N,N'-Trimethylethylendiamin
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014874
CAS-Nummer: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %