N,N,N'-Trimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Dimethylamino)-2-(methylamino)ethan, Dimethyl(2-(methylamino)ethyl)amin
127124-25G
127124-5G
SIAL127124-25GEA
283
EUR
SIAL127124-25G
SIAL127124-5G
N,N,N'-Trimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N,N'-Trimethylethylendiamin
Formel:
C₅H₁₄N₂ Molecular Weight: 102.18 g/mol Siedepunkt: 116 Dichte: 0.783 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00014874 CAS-Nummer: 142-25-6 EINECS: 205-529-2 UN: 2733 ADR: 3 II |