1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethylisopropanolamin, N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol
B24234.0B B24234.30
B24234.0BEA 70.1 EUR
B24234.0B B24234.30
1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
1-(Dimethylamino)-2-propanol
Purity: 99% CAS No.: 108-16-7 Molecular Formula: C5H13NO Formula Weight: 103.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4195 Odour: Amine-like pH: 11 Melting Point: -85° Boiling Point: 123-126° UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00004532
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 123…126 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0.85
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004532
CAS-Nummer: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable