1-(Dimethylamino)-2-propanol zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethylisopropanolamin, N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol
MQ200
8.03247.0100 8.03247.0500
8.03247.0100EA 32.5 EUR
8.03247.0100 8.03247.0500
1-(Dimethylamino)-2-propanol zS, Sigma-Aldrich®
1-(Dimethylamino)-2-propanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 125…127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004532
CAS-Nummer: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8 (3) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -85 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 125 - 127 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17.5 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.4193 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.7 - 11.1 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C