2-(Diethylamino)ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N,N-Diethylethanolamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03273.1000 8.03273.0100 8.03273.9027
8.03273.1000EA 46.7 EUR
8.03273.1000 8.03273.0100 8.03273.9027
2-(Diethylamino)ethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Diethylamino)ethanol
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 162
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.8921 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002850
CAS-Nummer: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8 (3) II
Merck Index: 13,03139

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 117.19 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.9 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.4414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 10.1 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR