2-(Dimethylamino)ethanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethylethanolamin
B23616.AK B23616.AU
B23616.AKEA 29.7 EUR
B23616.AK B23616.AU
2-(Dimethylamino)ethanol ≥99%
2-(Dimethylamino)ethanol
Purity: 99+% CAS No.: 108-01-0 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4295 Odour: Ammonia-like Melting Point: -60° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 1209235 Merck Reference: 14,2843 UN No.: 2051 MDL No.: MFCD00002846
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 134…136 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,886
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002846
CAS-Nummer: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2843