2-(Dimethylamino)ethanol
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethylethanolamin
20130.02 20130.04
SERA20130.02EA 0 EUR
SERA20130.02 SERA20130.04
2-(Dimethylamino)ethanol
2-(Dimethylamino)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 132…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002846
CAS-Nummer: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02863