2-(Dimethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethylethanolamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
38990-1L
38990-250ML
SIAL38990-1LEA
50.4
EUR
SIAL38990-1L
SIAL38990-250ML
2-(Dimethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Dimethylamino)ethanol
Formel:
C₄H₁₁NO Molecular Weight: 89,14 g/mol Siedepunkt: 132…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 0,8871 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002846 CAS-Nummer: 108-01-0 EINECS: 203-542-8 UN: 2051 ADR: 8,II Merck Index: 13,02863 |