Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
168871000 168870025 168875000
ACRO168871000EA 154 EUR
ACRO168871000 ACRO168870025 ACRO168875000
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) 99+%
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 103…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %