Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
B22515.14 B22515.22 B22515.36
B22515.14EA 30 EUR
B22515.14 B22515.22 B22515.36
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) ≥98%
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Purity: 98+% CAS No.: 6976-37-0 Molecular Formula: C8H19NO5 Formula Weight: 209.24 Melting Point: 102-105° Beilstein Reference: 2205275
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7