Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
A1025.0250 A1025.0500 A1025.1000
A1025.0250EA 269 EUR
A1025.0250 A1025.0500 A1025.1000
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7