Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
391335-1 391335-100
391335-1EA 954 EUR
391335-1 391335-100
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Millipore®
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7