Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
20228121-500G 20228121-100G
MOLE20228121-500GEA 291 EUR
MOLE20228121-500G MOLE20228121-100G
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7