Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
B4429-100G B4429-1KG B4429-25G B4429-500G
SIALB4429-100GEA 251 EUR
SIALB4429-100G SIALB4429-1KG SIALB4429-25G SIALB4429-500G
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Sigma-Aldrich®
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7