Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
B7535-100G B7535-25G B7535-500G
SIALB7535-100GEA 217 EUR
SIALB7535-100G SIALB7535-25G SIALB7535-500G
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Sigma-Aldrich®
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molecular Weight: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7