1,2-Bis(diethylamino)ethan 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,2-Di(diethylamino)ethan, N,N,N',N'-Tetraethylethylendiamin

155590100 155591000 155595000
ACRO155590100EA 48.7 EUR
ACRO155590100 ACRO155591000 ACRO155595000
1,2-Bis(diethylamino)ethan 99+%
1,2-Bis(diethylamino)ethan
Formel: C₁₀H₂₄N₂
Molecular Weight: 172,31 g/mol
Siedepunkt: 189…192 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,808 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009055
CAS-Nummer: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR