1,2-Bis(diethylamino)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Di(diethylamino)ethan, N,N,N',N'-Tetraethylethylendiamin
127078-10G 127078-50G
SIAL127078-10GEA 89.1 EUR
SIAL127078-10G SIAL127078-50G
1,2-Bis(diethylamino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diethylamino)ethan
Formel: C₁₀H₂₄N₂
Molecular Weight: 172,31 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,799 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00009055
CAS-Nummer: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8,II