N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
A1148.0025
A1148.0100
A1148.0025EA
32.3
EUR
A1148.0025
A1148.0100
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel:
C₆H₁₆N₂ Molecular Weight: 116.21 g/mol Siedepunkt: 120 Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0.7765 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 17 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008335 CAS-Nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3 II |