Präzisionswaagen, Serie Pioneer PX
Lieferant: OHAUS
30429812 30429805 30430015 30429814 30429807 30430021 30429816 30429809 30430024 30619382 30619383 30619384 30619385 30714491 30619386 30868072 30868073
611-3842EA 1090 EUR
611-3842 611-3843 611-3844 611-3848 611-3849 611-3850 611-3854 611-3855 611-3856 611-5039 611-5040 611-5042 611-5044 611-5093 611-5091 OHAU30868072 OHAU30868073
Präzisionswaagen, Serie Pioneer PX
Waagen
Die Serie Pioneer PX verbindet grundlegende Wägefunktionen mit Leistung. Sie bietet eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit für Labor-, Industrie- sowie Bildungsanwendungen. Die PX-Modelle sind kostengünstig und für einen intelligenten Betrieb intuitiv gestaltet. In robuster Bauweise sind sie für eine langfristige Nutzung mit einem Untergehäuse aus Metallguss, einem Unterbau aus Metall und einer Waagschale aus Edelstahl ausgestattet.
  • Großer Ablesewinkel mit heller, hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige
  • Zweizeilige Anzeige für zusätzliche Informationen