N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T7024-100ML
T7024-25ML
T7024-50ML
SIALT7024-100MLEA
242
EUR
SIALT7024-100ML
SIALT7024-25ML
SIALT7024-50ML
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED), Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel:
C₆H₁₆N₂ Molecular Weight: 116.21 g/mol Siedepunkt: 120 Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0.7765 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 17 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008335 CAS-Nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3 II |