1,2-Bis(dimethylamino)methan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N,N',N'-Tetramethylmethylendiamin, 1,2-Di(dimethylamino)methan, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T21407-100G
T21407-25G
SIALT21407-100GEA
173
EUR
SIALT21407-100G
SIALT21407-25G
1,2-Bis(dimethylamino)methan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylamino)methan
Formel:
C₅H₁₄N₂ Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: ∼85 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –55 °C Dichte: 0,7494 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –11 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008328 CAS-Nummer: 51-80-9 EINECS: 200-124-7 UN: 2733 ADR: 3,II |